Learn More
Kartell™ Polystyrene Cuvettes
Achieve more constant sampling conditions when handling samples in a variety of applications. Kartell™ Polystyrene Cuvettes are ideal for spectrophotometry and when determining coagulation time.
27.75€ - 48.20€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE IVD
Para utilizar con (aplicación) Ideal for spectrophotometry application
Material Polystyrene
Tipo Cuvette
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
12021153 Ver documentos Kartell™
8263100
1 mL Amelung™ 27.75€
paquete de 1000
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
15-10-2019
Añadir a la cesta
12533277 Ver documentos Kartell™
0263000
1.3 mL Fibrintimer™ 28.90€
paquete de 500
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12016992 Ver documentos Kartell™
0263100
1 mL Amelung™ 48.20€
paquete de 1000 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Local 8
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Constructed of PS (Polystyrene)
  • For determination of coagulation time
Especificaciones
Especificaciones
CE IVD
Ideal for spectrophotometry application
Polystyrene
Cuvette