missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Polystyrene Cuvettes

Achieve more constant sampling conditions when handling samples in a variety of applications. Kartell™ Polystyrene Cuvettes are ideal for spectrophotometry and when determining coagulation time.

Marca:  Kartell™ 8263100

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12021153

Cantidad Precio
1 27.75€ / paquete de 1000
12 25.65€ / paquete de 1000
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta


Especificaciones

Especificaciones

Cuvette
11.25mm Diameter
Amelung™
1000Pack
Polystyrene
CE IVD
Ideal for spectrophotometry application
22.8mm
1 mL
Videos
Documentos