Learn More
Kartell™ Recipientes para muestras biológicas de poliestireno
Fabricados con poliestireno transparente para una visibilidad óptima. Los recipientes para muestras biológicas de poliestireno Kartell™ están disponibles con tapones codificados por colores de polietileno y polipropileno.
Marca: Kartell™ 0563100
117.68 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21887" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.03000kg
Descripción
- Los recipientes estériles se han embolsado individualmente
- Con marcado CE y aprobado por la IVD
Especificaciones
Recipiente para muestras biológicas | |
Poliestireno | |
60 mL | |
Rojo | |
Tapón de rosca | |
Muestras biológicas y de orina | |
Tapón de rosca de polipropileno | |
400/paq. |
Sí | |
Estériles | |
CE e IVD | |
Polipropileno | |
39 mm | |
65 mm | |
Sí |