Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno de 1536 pocillos
Marca:  Corning™ 3832
Detalles adicionales : Peso : 3.84000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11805390
  • 2290.00€ / paquete de 50
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Flat
Ensayos de fluorescencia y luminiscencia
Paquete de 50
Paquete de 50
1536-Well Cell Culture Multiwell Plates
Standard
32 x 48
Negro
Poliestireno
Hasta 8 μl
12.8 μl
Estéril
1536