Learn More
Poulten Graf™ Frascos cuentagotas Polystop™
Click to view available options
Capacidad:
100 ml
250 ml
Color:
Ámbar
Descripción
- Con tapón de plástico intercambiable, perilla de vinilo y pipeta de vidrio graduada
- Disponible en vidrio transparente o ámbar y una gama de tamaños
- Construcción de cuello estrecho
Especificaciones
Capacidad | 100 ml |
Tipo de producto | Frascos cuentagotas |
Color | Ámbar |
Material | Vidrio |
Dropper Capacity | 1 mL |
Drop Size | 0.5 mL |