missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polysorbate 20, Vegetable, Multi-Compendial, N.F., J.T.Baker™

Marca:  JT Baker 4600-12

Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg

Cantidad. 1L
Envase Narrow Mouth Amber Glass Bottle, w/ Septum

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15558304

  • 6330.26€ / 1 litro


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

9005-64-5
522.676
443314
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
C26H50O10
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl dodecanoate

Especificaciones

Polysorbate 20, Vegetable
Multi-Compendial/NF
Narrow Mouth Amber Glass Bottle, w/ Septum
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
522.676
148.00°C
1L = 1.08kg
9005-64-5
C26H50O10
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl dodecanoate
443314
1L
Videos