Learn More
BRAND™ Pipeta volumétrica de polipropileno
Esta pipeta con perilla volumétrica altamente translúcida, fabricada con polipropileno, tiene una tolerancia de 0.1 ±ml y una longitud total de 460 ± 10 mm y es ideal para laboratorios de investigación, científicos y de otro tipo.
Marca: BRAND™ 30012
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Altamente translúcida
- Graduaciones e inscripciones impresas en azul y resistentes a estrías
- La exposición a temperaturas de hasta 60 °C no afectará a las tolerancias
- Se recomienda limpiar a temperaturas por debajo de 60 °C para conservar las graduaciones e inscripciones
- Fabricadas con material de polipropileno
- Volumen: 50 ml
- Tolerancia: 0,1 - ± ml
- Longitud total: 460 ± 10 mm
- Pipetas volumétricas Plastibrand™
Especificaciones
Sí | |
Sí | |
10 ml |
Polipropileno | |
6/pack | |
Pipetas con perilla volumétrica |