Learn More
Eppendorf™ Polypropylene V-Bottom 384 Well Microplate
Marca: Eppendorf™ 0030625900
Detalles adicionales : Peso : 10.71000kg
Especificaciones
Limpio para PCR | |
16 x 24 | |
Blanco, fondo negro, Black Bottom | |
384 | |
240/pack |
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
V |