Learn More
Eppendorf™ Polypropylene V-Bottom 384 Well Microplate
Marca: Eppendorf™ 0030626303
Detalles adicionales : Peso : 10.80000kg
Especificaciones
Estéril | |
16 x 24 | |
Blanca con fondo transparente, Clear Bottom | |
384 | |
V |
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Estéril | |
240/pack |