Learn More
Eppendorf™ Polypropylene V-Bottom 384 Well Microplate
Marca:  Eppendorf™ 0030625676
Detalles adicionales : Peso : 10.71000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10136573
  • 2055.00€ / paquete de 240
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
Limpio para PCR
16 x 24
Gris, fondo blanco, White Bottom
384
240/pack
Estándar
Esterilizable en autoclave
Polipropileno
V