Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno
El diseño especial permite incubar muestras a la misma temperatura.
Marca:  Kartell™ 0056703
6.39 EUR hasta el 2019-06-30
Use el código promocional "13669" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10438072
Cantidad Precio
1 13.60€ / cada uno
20 11.63€ / cada uno
Fecha estimada de envío
06-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Autoclavable at 121°C
  • Large capacity
  • Can be used dry or wet in waterbaths
  • Does not rot, rust, or deform
  • Alphanumerical grid reference on top tier for easy identification
  • Color-coded for bath work
Especificaciones
Especificaciones
White
25mm
40 tubos de ensayo
40
Universal Test Tube Rack
295 mm
Se puede utilizar en seco, húmedo, en baños de agua
1 Pack
Cuando esté vacío
Videos