Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno
El diseño especial permite incubar muestras a la misma temperatura.
Marca:  Kartell™ 0056806
Detalles adicionales : Peso : 3.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15855537
  • 214.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío
21-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Autoclavable at 121°C
  • Large capacity
  • Can be used dry or wet in waterbaths
  • Does not rot, rust, or deform
  • Alphanumerical grid reference on top tier for easy identification
  • Color-coded for bath work
Especificación
Especificación
Yellow
30mm
24 tubos de ensayo
1 Pack
When empty
300 mm
It can be used dry, wet, in water baths
24
24
Rack, Universal Test Tube
Videos