Learn More
Eppendorf™ Microplacas para PCR Twin Tec de 384 pocillos en forma de U de polipropileno
Compatibles con sistemas automatizados. Contorno del pocillo interior en forma de U para facilitar la identificación
230.00€
Especificaciones
Código de barras | Incluye código de barras |
---|---|
Material | Polipropileno |
N.° de pocillos | 384 |
Volumen total del pocillo (métrico) | 45 μl |
Forma del pocillo | U |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10374173
|
Eppendorf™
0030128532 |
Azul |
230.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10573035
|
Eppendorf™
0030128508 |
Transparente |
230.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10394423
|
Eppendorf™
0030128524 |
Verde |
230.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10562065
|
Eppendorf™
0030128540 |
Rojo |
230.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10131982
|
Eppendorf™
0030128516 |
Amarillo |
230.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Compatibles con sistemas automatizados.Contorno del pocillo interior en forma de U para facilitar la identificación
- Contorno del pocillo interior en forma de U para facilitar la identificación
- Flexión mínima de los faldones
- Faldón continuo para compatibilidad con sistemas automatizados
- Apilable
- 8 orificios en el faldón, que ayudan a la colocación de la placa en el bloque termociclador y su retirada, p. ej., con pinzas
- Dentro de las recomendaciones de huella SBS (127,76 ±0,25 mm x 85,47 ±0,25 mm)
- Adecuado para todos los termocicladores comunes de 384 pocillos
- Volumen de pocillo de 45 μL como máximo
Especificaciones
Incluye código de barras | |
384 | |
U | |
Sistemas automatizados |
Polipropileno | |
45 μl | |
25 |