Learn More
Macherey-Nagel™ Microviales de cuello de rosca de tipo N 9, de PP con cono interior
Se pueden utilizar en la mayoría de los muestreadores automáticos de HPLC y GC. Los microviales de cuello de rosca de tipo N 9 Macherey-Nagel™, de PP con cono interior disponen de un vial de polipropileno con un cono interior de 0,3 ml para micromuestras. Se pueden utilizar con una variedad de tapones de rosca con diferentes materiales/colores de septo.
Marca: Macherey-Nagel™ 702009
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados con polipropileno, para muestras acuosas sensibles al pH
- Amplia variedad de tapones de rosca (se venden por separado), incluida una versión magnética para CTC GC PAL
- Tapones de rosca unidos disponibles (septos conectados con firmeza; no se pueden retirar) para que las agujas de HPLC no puedan empujar el septo en el vial
- Envasados en 100 piezas por bolsa de PE
Especificaciones
Transparente | |
Polipropileno | |
Cromatografía (GC, HPLC) | |
Tapón de rosca/roscas | |
Bolsa de polietileno | |
32 mm | |
Muestreador automático, tapón de rosca |
11,6 mm | |
0,3 ml | |
Con cono interior y roscas N 9 | |
100 | |
Tapón de rosca | |
100/Paq. |