Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo de tres niveles de polipropileno
Fabricadas con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Las gradillas para tubos de ensayo de dos y tres niveles de polipropileno Kartell™ tienen capacidad para diez tubos y son ligeras e irrompibles.
Marca: Kartell™ 0037000
45.97 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad.Las gradillas para tubos de ensayo de dos y tres niveles de polipropileno Kartell™ tienen capacidad para diez tubos y son ligeras e irrompibles.
- Patrón tradicional irrompible
- Ligero
- Esterilizables en autoclave a 120 °C.
- Las indentaciones en el área de la base mantienen los tubos de ensayo en posición
Especificaciones
Gradilla para tubos de ensayo de dos niveles | |
Tubos (18 mm) | |
10 | |
250 x 60 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
1/pack | |
18 mm |