Learn More
Kartell™ Polypropylene Tubing 4-way Connectors
Manufactured from Polypropylene. Kartell™ Polypropylene Tubing 4-way Connectors with serrated ends are ideal for leak-proof tubing connections.
Marca:  Kartell™ 0141500
Detalles adicionales : Peso : 0.00600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15588265
  • 190.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
07-12-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Polypropylene
  • CE and IVD certified
  • 4-way connector
Especificaciones
Especificaciones
Polypropylene
13.5 mm bore
9.5mm bore