Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de microcentrífuga
Fabricadas con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia y estabilidad térmica. Las gradillas de tubos de microcentrífuga Kartell™ son ideales para el uso de sobremesa seco, baños de agua o congeladores.
Marca:  Kartell™ 0056304
Detalles adicionales : Peso : 3.05600kg
Código de producto. 15815527
  • 215.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Gradillas de dos niveles; aberturas más pequeñas en la base para mantener los tubos cónicos en su lugar 
  • Referencia de cuadrícula alfanumérica para facilitar la identificación de las muestras
  • Admite 100 tubos de 1,5 ml con tapones cerrados con o sin tapón y 50 tubos de 1,5 ml con tapones abiertos
  • Apilable incluso cuando está cargada
  • Espacios para etiquetas diseñados específicamente a cada lado (para codificación de barras u otras etiquetas)
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
Esterilizable en autoclave
Tubos (100 x 1,5 ml)
100
1/paquete
109,5 mm
Parte superior: 10,8 mm; inferior: 7,7 mm
100
Azul
Polipropileno
263 mm
45 mm