Learn More
Kartell™ Punta de polipropileno
Diseñadas con gran claridad y excelentes propiedades que repelen el agua para retener las muestras en la punta el mínimo posible. Las puntas de micropipeta de polipropileno Kartell™ incluyen un centrado preciso del orificio en el extremo de la punta para garantizar una administración exacta de la muestra.
Marca:  Kartell™ 0094200
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12513237
Cantidad Precio
1 35.75€ / paquete de 250
8 32.82€ / paquete de 250
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cadmium-free polypropylene construction provides high clarity and water-repellent properties
  • Specially designed for Kartell automatic pipets, but deliver excellent results with most available micropipet brands 
  • Autoclavable to 121°C for 20 minutes
  • Precision delivery of sample, minimal sample retention with tip 
  • Packaging selection satisfies a variety of needs:
    • bulk bag
    • packed in racks
    • refills for reloading racks
Especificaciones
Especificaciones
Kartell™, Eppendorf™, Sartorius™ Biohit™, Oxford™, Hamilton™
Low Retention
Natural
Virgin cadmium-free PP (Polypropylene)
Kartell™ Pipettor, Eppendorf™ Pipettor, Sartorius™ Biohit™ Pipettor, Oxford™, Hamilton™ Pipettor
Bulk
1000 to 5000μL
Yes
CE, IVD