Learn More
Kartell™ Punta de polipropileno
Diseñadas con gran claridad y excelentes propiedades que repelen el agua para retener las muestras en la punta el mínimo posible. Las puntas de micropipeta de polipropileno Kartell™ incluyen un centrado preciso del orificio en el extremo de la punta para garantizar una administración exacta de la muestra.
Marca:  Kartell™ 0094300
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12523377
Cantidad Precio
1 341.00€ / paquete de 1000
6 323.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío
29-03-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La construcción de polipropileno sin cadmio proporciona una alta claridad y propiedades hidrófugas
  • Especialmente diseñado para pipetas automáticas Kartell, pero ofrecen excelentes resultados con la mayoría de las marcas de micropipetas disponibles 
  • Autoclavable a 121 °C durante 20 minutos
  • Entrega precisa de la muestra, retención mínima de la muestra con la punta 
  • La selección de envases satisface una variedad de necesidades:
    • bolsa a granel
    • envasados en gradillas
    • reposiciones para recarga de gradillas
Especificaciones
Especificaciones
De 2000 a 10 000 μl
Esterilizable en autoclave
CE, IVD
Gilson™ Pipetman™, Socorex™, Thermo Scientific™ Finnpipette™, Kartell™
Retención baja
Natural
Polipropileno virgen sin cadmio
Gilson™ Pipetman™, Pipeteador Socorex™, Pipeteador Labsystem™, Thermo Scientific™ Finnpipette™, Pipeteador Kartell™
A granel