Learn More
Duran™ Polypropylene Thread Adapters
Marca:  Duran™ 291192201
Detalles adicionales : Peso : 0.01600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312663
  • 12.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío
07-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Thread Adapter
Polypropylene
For dispenser
GL 45 to GL 32
Videos