Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Adaptador para junta de termómetro de polipropileno
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Para juntas cónicas 14/20
Para juntas cónicas 24/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El adaptador tiene un tapón roscado de polipropileno en la parte superior con una junta tórica para establecer la profundidad dentro de un rango de 6 a 7 mm para termómetros de vástago recto, tubos de vidrio y otros elementos.
- Al girar la tuerca de extracción se retira el adaptador del matraz.
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (métrico) | 6 a 7 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para juntas cónicas 14/20 |
| Incluye | Tapón de rosca con junta tórica interior |
| Material | Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de producto | Adaptador para junta de termómetro |
| Para utilizar con (equipo) | Termómetros de vástago recto, tubo de vidrio |