Learn More
Hecht Karl™ Gradillas para tubos de ensayo de polipropileno
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Test Tube Rack |
| Color | Rojo |
| Admite | Tubes (20 mm) |
| Material | Polypropylene |
| Posiciones | 40 |
| Apilables | Sí |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -20 °C a +90 °C |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 20 mm |