Learn More
Brady™ Etiquetas para impresora BMP™21 Mobile, ID PAL™ y LABPAL™
Para identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles y placas
Marca: Brady™ 121015
39.24 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06660kg
Descripción
Para identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles y placa
- Fabricados con película de polipropileno B-7425 o de vinilo B-595 con adhesivo permanente sensible a la presión
- Varios colores disponibles
Compliance
Conforme con la directiva RoHS
Especificaciones
RoHs | |
Blanco | |
Etiqueta | |
Etiqueta de impresora | |
Impresora de etiquetas M210, impresora de etiquetas M210-LAB, impresora de etiquetas M211, impresora de etiquetas BMP™21 LAB, impresora de etiquetas BMP™21-PLUS | |
De -112 a 158 °F | |
0,004 in | |
21 ft | |
12,70 mm |
Acrílico | |
Mate | |
Polipropileno | |
Para identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles y placa | |
1 unidad | |
de -80 a 70 °C | |
6,4 m | |
0,5 in |