Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento de polipropileno con tapa, esterilizables en autoclave, para viales EPA
Resistente a temperaturas desde -80 ° hasta +100 °.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12652465
  • 40.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Archivador de portaobjetos Shandon
  • Incluye cubierta
  • Indexado alfanumérico para facilitar la identificación de viales
  • Apilable para aprovechar el espacio de almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
Color morado
Para viales EPA de 30 ml, 40 ml
10 cavidades
130 x 130 x 105 mm