Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento de polipropileno con tapa, esterilizables en autoclave, para viales EPA
Resistente a temperaturas desde -80 ° hasta +100 °.
Marca: Fisherbrand™
30.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Archivador de portaobjetos Shandon
- Incluye cubierta
- Indexado alfanumérico para facilitar la identificación de viales
- Apilable para aprovechar el espacio de almacenamiento
Especificaciones
Color morado | |
Para viales EPA de 20 ml | |
16 cavidades | |
130 x 130 x 80 mm |