Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento de polipropileno con tapa, esterilizables en autoclave, con codificación alfanumérica
Resistente a temperaturas de entre - 80° y + 100 °C.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.13500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12622505
  • 21.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para viales de 1,5 ml, 1,8 ml, 2 ml o viales con ampolla de 2 ml
  • Incluye cubierta
  • Dimensiones (L × An × Al): 130 x 130 x 45 mm
  • 81 cavidades con codificación alfanumérica de los 4 márgenes, así como de las cavidades en el fondo
  • Indexado alfanumérico para facilitar la identificación de viales
  • Apilable para aprovechar el espacio de almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
Verde