Learn More
Witeg™ Tapón de rosca de polipropileno
Catalog Number p-8008791
Click to view available options
Color:
Amarillo
Rojo
Utilice los tapones de rosca de polipropileno Witeg™ para mantener el contenido dentro de los frascos de laboratorio. Los diversos colores le ayudan a clasificar los artículos.
  • Esterilizable en autoclave hasta + 140 °C
  • Rosca GL 45
  • Cerrada
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón GL25
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tipo de producto Tapón de rosca
Color Rojo
Incluye Orificio de 15 mm
Material Polipropileno
N.° por paquete Paquete de 10
Cantidad Paquete de 10
Color de tornillo Rojo
Material de tornillo Polipropileno
Color del tapón Rojo