Learn More
Buerkle™ Rasqueta de polipropileno
Utilice estos cucharones para aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de alimentación y bebidas, químicas, industriales, agrícolas, de muestreo y veterinarias. Las rasquetas de polipropileno Buerkle™ están disponibles en varias formas y tamaños con aditivos diferentes para distintas aplicaciones.
8.60€ - 10.85€
Especificaciones
Tipo de producto Raspador
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de mango Fijo
Modelo De una pieza
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11961471
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
8300-4001
205 mm 75 mm
8.60€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10640565
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
8300-4002
250 mm 110 mm
10.85€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
En función de la versión, las palas pueden ser antiestáticas, antimicrobianas, aptas para el uso con alimentos y estar disponibles en diferentes colores (sin cadmio).
  • Industria: verde
  • Alimentos: blanco
Especificaciones
Especificaciones
Raspador
Esterilizable en autoclave
De una pieza
Para uso industrial
Polipropileno
Fijo
Verde