Learn More
Deltalab™ Contenedores de seguridad de polipropileno
Marca: Deltalab™ 232801
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Polipropileno | |
Normas BS 7320 y AFNOR NF X 30 500 | |
50 paquete | |
Para desechar residuos en general |
4 L | |
175 x 175 x 248 mm | |
Esterilizable en autoclave |