Learn More
Eppendorf™ 2000μL Sterile Polypropylene 96-Well Deep Well PCR Plates
PCR plates, free of DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
Marca: Eppendorf™ 0030502302
197.60 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "22546" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.48400kg
Descripción
- Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
- Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
- Alta resistencia a productos químicos
- G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
- LoBind: libre de revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
- Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
- Proteína de LoBind: mínima pérdida de proteínas (menos de 3 % de BSA 1 μg/ml)
- ADN de LoBind: menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (sal elevada, fragmentos de ADN cortos)
- Esterilizable en autoclave
- Disponibles opcionalmente con código de barras
- Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485
Especificaciones
Includes Barcode | |
Standard | |
Autoclavable | |
White | |
Polypropylene | |
96 | |
Conical Bottom (V-well) |
SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 and EN 13485 guidelines | |
8 x 12 | |
20 Plates (5 Bags x 4 Plates | |
Deepwell Plate | |
2000 μL | |
Sterile | |
Sample storage and preparation, bacteria and yeast cultivation, DNA and RNA isolation with high throughput |