Learn More
Macherey-Nagel™ Polypropylene Reservoir Column
34.10€ - 158.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10546701
|
Macherey-Nagel™
730389 |
Columnas de polipropileno CHROMABOND de 15, 45 y 70 ml | 10/pack |
158.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12766333
|
Macherey-Nagel™
730389 |
Columnas de polipropileno CHROMABOND de 15, 45 y 70 ml | 10/pack |
158.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10348551
|
Macherey-Nagel™
730381 |
1, 3, 6 mL Chromabond Polypropylene Columns | 1 Pack |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10621502
|
Macherey-Nagel™
730388 |
15, 45, 70 mL Chromabond Polypropylene Columns | 1/pack |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Especificaciones
Reservoir Column |