Learn More
VITLAB™ Frasco para reactivos de polipropileno
Almacene de forma segura productos químicos líquidos y en polvo. El frasco para reactivos de polipropileno VITLAB™ se ha construido con polipropileno duradero y transparente para almacenamiento a largo plazo. Elija entre tapones de tamaño de cuello o tapones de rosca de agarre máximo, ambos disponibles en varios tamaños.
Marca:  VITLAB™ 101589
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15291169
  • 56.40€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los frascos de reactivos de plástico, económicos y duraderos, son ideales para almacenar líquidos, polvos y materiales similares a la pasta. Una variedad de tamaños, juntas (tapones o tapones de rosca) y tamaños de cuello están disponibles para satisfacer las necesidades de almacenamiento de cualquier material de laboratorio.
  • Frascos para medios transparentes ideales para el almacenamiento a largo plazo de productos químicos
  • Frascos de reactivos con tapones de rosca o de cuello
    • Tapones: tamaño de cuello con un tapón hexagonal y un núcleo rojo
    • Tapones de rosca: roscas GL de paso alto para una potencia de transporte significativa
  • Tamaños más grandes (5 y 10 l) disponible con asas para facilitar el transporte
  • Los frascos de boca más ancha son ideales para facilitar el llenado, especialmente de polvos y materiales similares a pasta
  • Fabricado de polipropileno de estudio
    • Excelente resistencia química y a la temperatura
    • Esterilizables en autoclave a 121 ° C (2 bar), conforme a DIN EN 285.
Especificaciones
Especificaciones
Frasco para reactivos
Tapón de rosca con rosca GL
100 ml
Tapón de rosca
20 frascos
Esterilizable en autoclave
96 mm
55 mm
Almacenamiento a largo plazo de líquidos
Polipropileno
GL 32