Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de polipropileno para viales para muestreadores automáticos
Las gradillas de viales de polipropileno son resistentes a la mayoría de disolventes.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.11520kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12672495
  • 34.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Gradilla para viales
  • 50 posiciones
  • Azul
  • Apilable
  • Indexado alfanumérico para facilitar la identificación de viales
  • Apilable para aprovechar el espacio de almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
Rack para viales
Esterilizable en autoclave
Polipropileno
Viales de 4 ml
230 x 117 x 28mm
No
Azul
50
1