Learn More
Kartell™ Puntas de pipeta de polipropileno
Con propiedades de gran claridad y repelentes al agua. Se han diseñado para retener las muestras en la punta el mínimo posible.
17.10€ - 273.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Estilo de punta | Puntas de pipeta |
Desechables | Sí |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10310755
|
Kartell™
0096006 |
De 5 a 200 μl | Amarillo |
17.10€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12034667
|
Kartell™
0096104 |
De 100 a 1000 μl | Azul |
38.55€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15874085
|
Kartell™
0096400 |
De 1000 a 5000 μl | Neutral |
273.00€
paquete de 2000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fabricadas con polipropileno virgen sin cadmio
- El centrado preciso del orificio en el extremo de la punta garantiza una direccionalidad fiable de la muestra cuando se entrega
- Envasadas en gradillas; las cajas que contienen gradillas se han fabricado con polipropileno con tapa a presión
- Los recipientes y las puntas son esterilizables en autoclave a + 121 °C durante 20 minutos
- El sistema consta de placa de soporte con matriz de orificios que contienen puntas de tubos
- Diseñadas para la reutilización de cajas de puntas en gradilla vacías una vez se utilizan las puntas en gradilla
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Puntas de pipeta | |
Sí | |
Polipropileno |