Learn More
Socorex™ Puntas de pipeta de polipropileno
Utilice las puntas de pipeta de polipropileno Socorex™ con una amplia gama de volúmenes para elegir. Están disponibles en varios colores, se han fabricado con polipropileno y son esterilizables en autoclave para lograr una mayor rentabilidad.
Marca:  Socorex™ 309.1000R
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10003511
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Punta Qualitips™
• Alta calidad, perfecta estanquidad
• Granel o en rack con tapa
• Punta Qualitips™
Especificación
Especificación
Racked, 480/pk
Estándar
Natural
Socorex&Trade;, Gilson™
Rack
1000μL
PP (Polypropylene)
Videos
Documentación
Documentos técnicos