Learn More
Simport™ Microtubos no estériles de polipropileno con junta tórica
Utilice estos tubos para trabajos criogénicos. Los microtubos de polipropileno Simport™ Micrewtube™ con tapón de rosca con junta tórica de sellado mantienen la integridad de las muestras pequeñas incluso en las condiciones más adversas.
Marca:  Simport™ T332-6
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11536829
  • 269.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío
14-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Available as self standing or conical
  • O-ring secured in the top of the cap ensures a positive leakproof seal
  • Supplied with attachment loops and allow them to remain attached to the tube in order to prevent mix up and contamination
  • Can be centrifuged at up to 17, 000 x g
  • Will withstand temperatures from -196 to +121°C
Especificaciones
Especificaciones
2 ml
1000/paquete
De - 196 a + 121 °C
Polipropileno
Self-standing
Videos