Learn More
Merck Prefiltración antes de la filtración por membrana, hidrófoba
Marca:  Merck PP4502500
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10369890
  • 182.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros de polipropileno Millipore están fabricados con materiales de polipropileno vírgenes al 100 %. Son ideales para aplicaciones generales de aclarado y prefiltración, incluidos disolventes, agua desionizada y reducción de contaminación microbiana. También ofrecen una amplia compatibilidad térmica.
Los prefiltros proporcionan alta retención de partículas, alta capacidad de retención de suciedad y baja caída de presión. Están diseñados para la filtración de disolventes orgánicos, pero también se pueden utilizar, una vez humedecidos correctamente con alcohol, para la filtración de soluciones acuosas.
Características y ventajas:
  • Compatibles con disolventes agresivos
  • Los prefiltros tienen una alta capacidad de retención de suciedad
Aplicaciones: Prefiltración y clarificación general, adecuadas para disolventes orgánicos
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
45 μm
430 µm
25 mm
Polipropileno
100Pack.
Filtro de red