Learn More
Simport™ Tubos de microcentrífuga no estériles Micrewtube™
Utilice estos tubos a temperaturas extremas de 196° a + 121 °C. Los tubos de microcentrífuga no estériles Micrewtube™ están certificados como libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos.
Marca:  Simport™ T341-5T
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11798482
  • 110.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío
24-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Polypropylene tubes with screw cap
  • Maximum centrifugation RCF: 20,000 x g (for non-skirted tubes only)
  • Dimensions (H x dia.): 44 x 11mm
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Microcentrifuge Tube
1.5 ml
11mm
44mm
Fondo cónico
20,000 x g
Tapón de rosca
Natural
Polipropileno
1000/paquete
De - 196 a + 121 °C