Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas de almacenamiento de microtubos de polipropileno
Organice al instante los tubos de ensayo de microcentrífuga en cualquier laboratorio
Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18845-0015
Detalles adicionales : Peso : 0.78100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15500072
  • 51.25€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío
20-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Color-coded racks provide easy identification of specific laboratory procedures or individual technician's trays
  • Each well is numbered for easy sample location
  • Autoclavable and suitable for freezing
  • Excellent for benchtop use, in storage or transport of samples
  • Choose from 12 colors, including natural, plus assorted packs
  • Capacity: Hold 80 screw-cap microcentrifuge tubes up to 2.0mL in a 16 × 5 array
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
26.7 × 22.9 × 12.7 cm (10.5 × 9 × 5 pulg)
Tubos de 2 ml
Polipropileno
5/paq.
Gradilla, almacenamiento de microtubos
Naranja fosforito
12.7 cm
26.7 cm
80
22.9 cm