Learn More
BRAND™ Microtubos con tapones de rosca a granel
Fabricados con polipropileno. Los tubos de microcentrífuga con tapones de rosca a granel BRAND™ incluyen área de marcado esmerilada que proporciona espacio para la identificación de muestras y otras anotaciones. Los tubos graduados son estériles, no mutagénicos y no tóxicos, y no contienen endotoxinas ni ADN, ADNasa y ARNasa. El intervalo de temperatura de funcionamiento es de entre – 196 °C a 121 °C.
Marca: BRAND™ 780753
219.01 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21938" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Fabricados con polipropileno.
- Graduados.
- Incluye tapones de rosca de polipropileno con junta de silicona.
- El área de escritura esmerilada proporciona un espacio para la identificación de las muestras y otras anotaciones.
- El intervalo de temperatura es de entre – 196 °C a 121 °C.
- Sin ADN, ADNasa ni ARNasa
- Estériles, sin endotoxinas, no mutagénicos y no tóxicas.
Especificaciones
11 mm | |
Polipropileno | |
2 ml | |
Polipropileno | |
47 mm | |
De – 196C a 121 °C | |
Sí |
DIN EN 285 | |
Sí | |
Transparente | |
Autoestables y con fondo cónico | |
500/paq. | |
Estéril | |
Tapón roscado |