Learn More
Greiner Bio-One Puntas de micropipetas de polipropileno
Diseñadas para un pipeteo preciso de los volúmenes de líquidos más pequeños. Las puntas de micropipeta de polipropileno Greiner Bio-One™ proporcionan un volumen muerto pequeño gracias a su pequeño tamaño.
Marca:  Greiner Bio-One 771290
Detalles adicionales : Peso : 0.18900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10003261
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Fabricado en polipropileno de alta calidad para un rendimiento y ajuste óptimos
  • Alta resistencia a la rotura, estable dimensionalmente
  • Resistente al calor hasta 140 °C 
  • Sin metales pesados
  • Disponible en embalaje a granel o en una práctica gradilla
  • Conforme a la norma ISO 9001
Especificaciones
Especificaciones
De 0,5 a 10 μl
Natural
Estándar P10
Gilson™ Pipetman™ P2, Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ U10
No estéril
Esterilizable en autoclave
5000/paquete
PP (polipropileno)