Learn More
Ark Plas Products™ Conexiones Luer macho de polipropileno con anillo de bloqueo
Utilice estos conectores Luer con una amplia variedad de instrumentos de laboratorio y médicos. Los tapones Luer de polipropileno Ark Plas Products™ incluyen juntas cónicas moldeadas según las normas ISO 594-1 e ISO 594-2 para que el 6 % de juntas cónicas Luer garantice la compatibilidad con todos los demás conectores Luer moldeados según el mismo estándar.
67.65€ - 69.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Luer macho con anillo de bloqueo |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Normas ISO 594-1 y 594-2, conformidad con RoHS, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.1520, sin derivados de animales, sin DEHP, certificado sin BPA |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con | Tubos flexibles o puertos de rosca |
Código de producto | Marca | Tamaño de puerto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de puerto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11841090
|
Ark Plas Products™
LAX26-PP0 |
Manguera 1/8 pulg. |
67.65€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11891060
|
Ark Plas Products™
LAX70-PP0 |
Manguera 1/16 pulg. |
69.80€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11741996
|
Ark Plas Products™
LAX87-PP0 |
Manguera 3/16 pulg. |
67.65€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11871070
|
Ark Plas Products™
LAX22-PP0 |
Manguera 3/32 pulg. |
67.65€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Natural polypropylene luer plugs
- Feature barbs designed with no parting line for reliable, leak-free use with a broad variety of medical and laboratory instruments, including syringetips and needles or stopcocks and needles
- Molded in virgin, lot-traceable material
- Ark-Plas Luer fittings include a large selection of both male and female luers available in locking or slip tip variances, as well as locking rings, bulkhead luers for panel mounting, threaded luers, adapters and plugs
Especificaciones
Luer macho con anillo de bloqueo | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos flexibles o puertos de rosca | |
25/paq. | |
135°C |
Normas ISO 594-1 y 594-2, conformidad con RoHS, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.1520, sin derivados de animales, sin DEHP, certificado sin BPA | |
Polipropileno | |
-17 °C | |
Natural |