Learn More
Equip Labo™ Mueble Gress para lavandería de polipropileno
Marca:  Equip Labo™ 8533
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12518345
  • 1894.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
24-03-2021
Especificaciones
750 mm
Polipropileno
Mueble Gress para lavandería
150 mm
Videos
SDS
Documentos
Ver productos accesorios