Learn More
Equip Labo™ Polypropylene Laundry Gress Furniture
Marca: Equip Labo™ 8461
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
600mm | |
Polypropylene | |
900mm |
mm | |
Laundry Gress Furniture |