Learn More
Kartell™ Polypropylene 'L' Shaped Untapered Connectors
The ideal leak-proof solution for connecting tubes. Kartell™ Polypropylene 'L' Shaped Untapered Connectors are useful for connecting tubes of various diameters.
Marca:  Kartell™ 7125600
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Código de producto. 12579766
  • 11.95€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Untapered
  • L shaped
  • Reduces leakage
  • Constructed of polypropylene
Especificaciones
Especificaciones
CE IVD
Autoclavable
10 pcs.
11.6mm Bore
Natural
16 mm
Polypropylene
11.6mm Bore
L