Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Wear safety harness
Sign compliant to ISO 7010.
7.15€ - 37.80€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | Polipropileno |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Grosor | 1,501 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15674547
|
Brady™
820510 |
100 mm |
7.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15684547
|
Brady™
820511 |
200 mm |
13.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15694547
|
Brady™
820512 |
315 mm |
32.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15604557
|
Brady™
820513 |
400 mm |
37.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
1,501 mm | |
Redondo | |
Blanco sobre azul |
Polipropileno | |
Interiores y exteriores | |
De - 40 °C a 120 °C | |
Globales |