Learn More
Karl Hecht™ Polypropylene (Griffin) Beaker
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Descripción
- Polypropylene construction.
- Low form design.
- High transparency, antistatic material.
- Rim and spout.
- Printed blue scale.
- Use at temperatures up to 135°C.
- Autoclavable (121°C).
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) | 31mm |
Capacidad (métrico) | 25 mL |
Material | Polypropylene |
Altura (métrico) | 47mm |
Incrementos | 1mL |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 135°C |
Anchura (métrico) | 31mm |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Graduated | Yes |
Certificaciones/conformidad | ISO 7056 |