Learn More
Kartell™ Frascos de polipropileno de cuello estrecho graduados
Click to view available options
Capacidad:
50 ml
250 ml
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Frasco de paredes resistentes
- Asegurado con etiqueta de reborde y tapa
- Adecuado para el contacto con alimentos
Especificaciones
Capacidad | 50 ml |
Parámetros de certificación | DIN 13316 y 168 |
Material | Polipropileno |
ID de cuello (métrico) | 13 mm |
Tipo | Frasco de cuello estrecho |
Línea de productos | Frasco |
Graduaciones | 10 ml |
Graduated | Sí |
Boca | Estrecha |