Learn More
Alfa Aesar™ Polypropylene glycol 4,000
Marca:  Alfa Aesar™ 040815.30
Detalles adicionales : CAS : 25322-69-4 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375097
  • 72.00€ / 250 g
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
25322-69-4
134.175
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
32881
CC(CO)OCC(C)O
C6H14O3
MFCD01779690
polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
Especificación
Polypropylene glycol 4,000
C6H14O3
polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
CC(CO)OCC(C)O
134.175
Liquid
25322-69-4
MFCD01779690
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
32881
250g