Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Full-Size Test Tube Racks, 72 x 13mm
Molded in a single, continuous piece. Fisherbrand™ Polypropylene Full-Size Test Tube Racks, 72 x 13mm are highly resistant to heat and chemical attack.
Marca: Fisherbrand™
63.79 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.13400kg
Descripción
- Fabricadas con polipropileno.
- Ofrecen buena resistencia química y resistencia al calor (de 0 a 110 °C)
- No se recomiendan para la esterilización en autoclave
- Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Magenta | |
Polipropileno | |
Aberturas en forma de lágrima | |
8/paq. | |
104 x 202 x 59 mm | |
202 mm | |
13 mm |
No esterilizable en autoclave | |
Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 10 ml) | |
72 | |
Tubos de ensayo de 5 a 10 ml | |
De 0 °C a 110 °C | |
104 mm | |
59 mm |